104817
Trichloro(octadecyl)silane
≥90%
Sinonimo/i:
Octadecyltrichlorosilane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
223 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
404.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
207 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Flexible electronic circuits and displays based on organic active materials are future generations of products that may eventually enter mainstream electronics market.
Protocolli
Fabrication of Poly(triaryl amine) Field-effect Transistors