44237
Dodecyltriethoxysilane
technical
Sinonimo/i:
1-(Triethoxysilyl)dodecane, Dodecyltriethoxysilane, Triethoxydodecylsilane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Densità
0.875 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C18H40O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19-6-2,20-7-3)21-8-4/h5-18H2,1-4H3
YGUFXEJWPRRAEK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?