429007
1-Propynylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
1-Propyn-1-ylmagnesium bromide, Bromo(prop-1-yn-1-yl)magnesium, Bromo-1-propynylmagnesium
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65-67 °C
Densità
0.941 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC#C[Mg]Br
InChI
1S/C3H3.BrH.Mg/c1-3-2;;/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
YVJBCTFVENNIOV-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?