Documenti fondamentali
773530
Sigma-Aldrich
2-Methylallylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7BrMg
Peso molecolare:
159.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solution
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.933 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(=C)C[Mg]Br
InChI
1S/C4H7.BrH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-2H2,3H3;1H;/q;;+1/p-1
PGVHQMHLQMUDPY-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Grignard reagent used in nucleophilic addition and substitution reactions.
Confezionamento
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
8.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)