Documenti fondamentali
679267
Sigma-Aldrich
Allyltrimethoxysilane
≥98%, deposition grade
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH2Si(OCH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.26
Beilstein:
2350745
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
deposition grade
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
P. ebollizione
146-148 °C (lit.)
Densità
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](CC=C)(OC)OC
InChI
1S/C6H14O3Si/c1-5-6-10(7-2,8-3)9-4/h5H,1,6H2,2-4H3
LFRDHGNFBLIJIY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Cary A Kuliasha et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(1), 379-387 (2019-12-13)
Effectively negating the deleterious impact of marine biofouling on the world's maritime fleet in an environmentally conscientious manner presents a difficult challenge due to a variety of factors including the complexity and diversity of fouling species and the differing surface
Articoli
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
Mesoporous Oxides and Their Applications to Hydrogen Storage
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Vedi tutto
Global Trade Item Number
SKUGTIN
679267-50G4061838141057