405965
2,2′-Methylenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline]
99%
Sinonimo/i:
(S,S)-2,2′-Methylenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −118°, c = 0.5 in chloroform
Punto di fusione
51-53 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CC(C)(C)[C@H]1COC(CC2=N[C@H](CO2)C(C)(C)C)=N1
InChI
1S/C15H26N2O2/c1-14(2,3)10-8-18-12(16-10)7-13-17-11(9-19-13)15(4,5)6/h10-11H,7-9H2,1-6H3/t10-,11-/m1/s1
WCCCBUXURHZPQL-GHMZBOCLSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) ligands
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
405965-100MG | |
405965-500MG | 4061832985794 |