Documenti fondamentali
405000
Sigma-Aldrich
(−)-2,2′-Isopropylidenebis[(4S)-4-phenyl-2-oxazoline]
97%
Sinonimo/i:
(S,S)-2,2′-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline), (S,S)-2,2-Bis(4-phenyl-2-oxazolin-2-yl)propane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H22N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.41
Beilstein:
4266906
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −160°, c = 1 in ethanol
P. eboll.
193 °C/0.03 mmHg (lit.)
Punto di fusione
37-41 °C (lit.)
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
phenyl
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C1=N[C@H](CO1)c2ccccc2)C3=N[C@H](CO3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H22N2O2/c1-21(2,19-22-17(13-24-19)15-9-5-3-6-10-15)20-23-18(14-25-20)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,13-14H2,1-2H3/t17-,18-/m1/s1
JTNVCJCSECAMLD-QZTJIDSGSA-N
Applicazioni
C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
Articoli
C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) ligands