Documenti fondamentali
673978
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(3aS,8aR)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazolin-2-yl]pyridine
Sinonimo/i:
(3aS,3′aS,8aR,8′aR)-2,2′-(2,6-Pyridinediyl)bis[3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole, (3aS,8aR)-in-pybox
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H19N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D -375°, c = 1 in dichloromethane (typical)
Punto di fusione
276-281 °C
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
C1[C@H]2OC(=N[C@H]2c3ccccc13)c4cccc(n4)C5=N[C@@H]6[C@@H](Cc7ccccc67)O5
InChI
1S/C25H19N3O2/c1-3-8-16-14(6-1)12-20-22(16)27-24(29-20)18-10-5-11-19(26-18)25-28-23-17-9-4-2-7-15(17)13-21(23)30-25/h1-11,20-23H,12-13H2/t20-,21-,22+,23+/m1/s1
BZSJUFJXCHHRHW-LUKWVAJMSA-N
Applicazioni
Reactant involved in synthesis of:
  • Chiral ruthenium(II)-pybox complexes for use as intramolecular C-H amination catalysts
  • Bis(oxazolinyl_pyridine-scandium(III) triflate complex catalyst for enantioselective addition of pyrroles to indoles
  • Chiral N,N,N-tridentate pybos and pyboxazine ligands
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)