406147
2,2′-Isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline]
99%
Sinonimo/i:
(S,S)-2,2′-Isopropylidene-bis(4-tert-butyl-2-oxazoline)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −120°, c = 5 in chloroform
Punto di fusione
89-91 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CC(C)(C)[C@H]1COC(=N1)C(C)(C)C2=N[C@H](CO2)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H30N2O2/c1-15(2,3)11-9-20-13(18-11)17(7,8)14-19-12(10-21-14)16(4,5)6/h11-12H,9-10H2,1-8H3/t11-,12-/m1/s1
DPMGLJUMNRDNMX-VXGBXAGGSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) ligands