Key Documents
754501
Sigma-Aldrich
(S)-4-tert-Butyl-2-(2-pyridyl)oxazoline
Sinonimo/i:
(S)-4-(tert-butyl)-2-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
70-75 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H16N2O/c1-12(2,3)10-8-15-11(14-10)9-6-4-5-7-13-9/h4-7,10H,8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
JDOAIDZRVWJBEG-SNVBAGLBSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)