Documenti fondamentali
713910
Sigma-Aldrich
2-(4,5-Dihydro-2-oxazolyl)quinoline
97%
Sinonimo/i:
2-(2-Quinolinyl)oxazoline, Sigman ligand
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96.5% (HPLC)
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Stringa SMILE
C1CN=C(O1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C12H10N2O/c1-2-4-10-9(3-1)5-6-11(14-10)12-13-7-8-15-12/h1-6H,7-8H2
USDSJWOYSHFPND-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
713910-500MG4061833228944