Documenti fondamentali
416428
Sigma-Aldrich
2,2′-Methylenebis[(4S)-4-phenyl-2-oxazoline]
97%
Sinonimo/i:
(S,S)-2,2′-Methylenebis(4-phenyl-2-oxazoline)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.36
Beilstein:
4202633
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
viscous liquid
Attività ottica
[α]20/D ~−90°, c = 1 in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.586 (lit.)
P. eboll.
131-134 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densità
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
phenyl
Stringa SMILE
C1OC(CC2=N[C@H](CO2)c3ccccc3)=N[C@H]1c4ccccc4
InChI
1S/C19H18N2O2/c1-3-7-14(8-4-1)16-12-22-18(20-16)11-19-21-17(13-23-19)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16-17H,11-13H2/t16-,17-/m1/s1
IUFHJPXOLHSJTC-IAGOWNOFSA-N
Applicazioni
C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
Articoli
C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) ligands