Key Documents
496103
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(4S,5S)-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine
98%
Sinonimo/i:
2,6-Bis[(4S,5S)-4,5-dihydro-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolyl]pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H23N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]22/D −132°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
138-141 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H]1N=C(O[C@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@@H](C)[C@@H](O4)c5ccccc5
InChI
1S/C25H23N3O2/c1-16-22(18-10-5-3-6-11-18)29-24(26-16)20-14-9-15-21(28-20)25-27-17(2)23(30-25)19-12-7-4-8-13-19/h3-17,22-23H,1-2H3/t16-,17-,22+,23+/m0/s1
WAQJMWVRZVOTCH-ZCVTWQBDSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)