Documenti
394998
Supelco
N,N-Dimethylformamide dipropyl acetal
for GC derivatization, LiChropur
Sinonimo/i:
1,1-Dipropoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dipropoxytrimethylamine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH(OCH2CH2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.27
Beilstein:
1098524
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5%
Forma fisica
liquid
Qualità
LiChropur
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
P. eboll.
67-68 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCOC(OCCC)N(C)C
InChI
1S/C9H21NO2/c1-5-7-11-9(10(3)4)12-8-6-2/h9H,5-8H2,1-4H3
NSLGQFIDCADTAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N,N-Dimethylformamide dipropyl acetal is an derivatizing reagent.
Applicazioni
It was used as derivatizing agent in a study to determine cocaine and benzoyl ecgonine in urine using GC with on-column alkylation.
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
N C Jain et al.
Journal of forensic sciences, 22(1), 7-16 (1977-01-01)
A gas chromatographic procedure has been developed for the simultaneous determination of cocaine and benzoyl ecgonine in urine specimens. The two drugs are extracted by isopropanol/chloroform from urine samples saturated with a bisalt buffer. The organic extract is evaporated to