439312
1-Fluoro-2,4,6-trimethylpyridinium tetrafluoroborate
≥95%
Sinonimo/i:
1-Fluoro-sym-collidinium tetrafluoroborate
Saggio
≥95%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
reaction type: Fluorinations
Punto di fusione
213-217 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.Cc1cc(C)[n+](F)c(C)c1
InChI
1S/C8H11FN.BF4/c1-6-4-7(2)10(9)8(3)5-6;2-1(3,4)5/h4-5H,1-3H3;/q+1;-1
RRNLYYDDEUOXBB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Pd(II)-catalyzed para-selective C-H arylation
- Fluorination reactions
- Aryl trifluoromethylation reactions
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
439312-1G | 4061826663479 |
439312-5G |