Documenti fondamentali
335657
Sigma-Aldrich
Magnesium methoxide solution
6-10 wt. % in methanol
Sinonimo/i:
Magnesium dimethanolate, Magnesium dimethoxide, Magnesium methanolate
About This Item
Formula condensata:
Mg(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Stato
liquid
Composizione
Mg, 5.5-10.5% EDTA titration
Impiego in reazioni chimiche
core: magnesium
Concentrazione
6-10 wt. % in methanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.3381
Densità
0.816 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CO[Mg]OC
InChI
1S/2CH3O.Mg/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
CRGZYKWWYNQGEC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Employed in a sol-gel preparation of nanocrystalline MgO with 1.8-35 nm particle sizes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
46.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7.77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chadwick, A.V. et al.
Chemistry of Materials, 10, 864-864 (1998)
Isabel Franco Castillo et al.
Journal of materials chemistry. B, 7(41), 6412-6419 (2019-10-24)
Microorganisms such as bacteria, fungi, algae and moulds are highly proficient at colonizing artistic and architectural heritage. The irreparable damage they cause to unique artefacts results in immeasurable cultural and societal losses to our shared cultural heritage, which represent an