Documenti fondamentali
291846
Sigma-Aldrich
Magnesium ethoxide
98%
Sinonimo/i:
Magnesium ethylate
About This Item
Formula condensata:
Mg(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.43
Beilstein:
3678841
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
granular
Impiego in reazioni chimiche
core: magnesium
Stringa SMILE
CCO[Mg]OCC
InChI
1S/2C2H5O.Mg/c2*1-2-3;/h2*2H2,1H3;/q2*-1;+2
XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)