257168
Triethylaluminum
93%
Sinonimo/i:
Aluminumtriethanide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 62.2 °C)
Saggio
93%
P. ebollizione
128-130 °C/50 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−50 °C (lit.)
Densità
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695.
Note legali
Adattatore in ingresso con setto
Comunemente ordinati con questo prodotto
Raccomandato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?