Documenti fondamentali
73306
Sigma-Aldrich
Magnesium di-tert-butoxide
technical, ≥90% (KT)
Sinonimo/i:
Magnesium tert-butoxide
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COMgOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.53
Beilstein:
3979348
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
≥90% (KT)
Stato:
powder
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (KT)
Stato
powder
Stringa SMILE
CC(C)(C)O[Mg]OC(C)(C)C
InChI
1S/2C4H9O.Mg/c2*1-4(2,3)5;/h2*1-3H3;/q2*-1;+2
RTKCPZYOLXPARI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)