105198
(+)-Dehydroabietylamine
technical grade, 60%
Sinonimo/i:
1,4a-Dimethyl-7-isopropyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1-phenanthrenemethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Attività ottica
[α]20/D +56.1°, c = 2.4 in pyridine
Composizione
high molecular weight primary amines, 90%
Concentrazione
60%
Indice di rifrazione
n20/D 1.546 (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCc3cc(ccc3[C@@]1(C)CCC[C@@]2(C)CN)C(C)C
InChI
1S/C20H31N/c1-14(2)15-6-8-17-16(12-15)7-9-18-19(3,13-21)10-5-11-20(17,18)4/h6,8,12,14,18H,5,7,9-11,13,21H2,1-4H3/t18-,19-,20+/m0/s1
JVVXZOOGOGPDRZ-SLFFLAALSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.