Documenti fondamentali
00010
Sigma-Aldrich
Abietic acid
technical, ~75% (GC)
Sinonimo/i:
7,13-abietadien-18-oic acid, Abietate, L-Abietic acid, Rosin acid, Sylvic acid, sylvic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.45
Beilstein:
2221451
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
eCl@ss:
32150233
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
~75% (GC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −85±10°, c = 1% in ethanol
Punto di fusione
139-142 °C (lit.)
150-165 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
InChI
1S/C20H30O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h7,12-13,16-17H,5-6,8-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,17+,19+,20+/m0/s1
RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Informazioni sul gene
human ... TNF(7124)
Applicazioni
Abietic acid can be used as a precursor in the preparation of:       
  • Epoxy and petrochemical curing agents.
  •  Dehydroabietic acid derivatives as potential antitumor, antimycotic, and antiviral agents.
It can also be used as a starting material in the total synthesis of:
  • (−)-triptonide and (−)-triptolide as potent antitumor and immunosuppressant agents       
  • quinone (−)-12-deoxyroyleanone as antileishmanial agent       
  • abietic acid-derived catechol (methyl 11,12-dihydroxyabietate-8,11,13-trien-18-oate, MDTO) as a potential antioxidant agent
Altre note
Starting material for natural product synthesis; Epoxidation with MCPBA
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
G. Buchbauer et al.
Scientia Pharmaceutica, 53, 173-173 (1985)
Synthesis and biological evaluation of dehydroabietic acid derivatives.
Gonzalez M A, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 45(2), 811-816 (2010)
S. Valverde et al.
Tetrahedron, 42, 573-573 (1986)
H. Okawara et al.
Tetrahedron Letters, 23, 1087-1087 (1982)
Regioselective routes towards 14-hydroxyabietane diterpenes. A formal synthesis of immunosuppressant (−)-triptolide from (+)-abietic acid.
Alvarez-Manzaneda E, et al.
Tetrahedron, 63(45), 11204-11212 (2007)