V800156
Éter dietílico
≥99%, contains 5 ppm BHT as stabilizer, suitable for HPLC, Vetec™
Sinônimo(s):
Éter, Éter etílico
About This Item
Produtos recomendados
product name
Éter dietílico, suitable for HPLC, contains 5 ppm BHT as stabilizer, ≥99%
densidade de vapor
2.6 (vs air)
Nível de qualidade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
320 °F
contém
5 ppm BHT as stabilizer
Lim. expl.
36.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.3530 (lit.)
pb
34.6 °C (lit.)
pf
−116 °C (lit.)
densidade
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup