1667803
USP
Alpha tocopheryl acid succinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
D-α-Tocopherol succinate, Vitamin E succinate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tocopherol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(O)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1
chave InChI
IELOKBJPULMYRW-NJQVLOCASA-N
Descrição geral
Aplicação
- Oil- and Water-Soluble Vitamins Capsules
- Oil- and Water-Soluble Vitamins Tablets
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Capsules
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Tablets
- Oil-Soluble Vitamins Capsules
- Oil-Soluble Vitamins Oral Solution
- Oil-Soluble Vitamins Tablets
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)