1463960
USP
Nitazoxanide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
NTZ; 2-(Acetyloxy)-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nitazoxanide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Nc2ncc(s2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5S/c1-7(16)20-9-5-3-2-4-8(9)11(17)14-12-13-6-10(21-12)15(18)19/h2-6H,1H3,(H,13,14,17)
chave InChI
YQNQNVDNTFHQSW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3