Documentos Principais
SML3817
Sigma-Aldrich
TLR2-IN-C29
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[[(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]amino]-2-methylbenzoic acid, C29
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H15NO4
Número CAS:
Peso molecular:
285.29
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow to orange
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=C(C)C(N=CC2=C(O)C(OC)=CC=C2)=CC=C1)O
Ações bioquímicas/fisiológicas
TLR2-IN-C29 is a toll/IL-1 receptor resistance (TIR) domain BB loop-targeting, selective toll-like receptor 2 (TLR2) antagonist that inhibits both human TLR2/1 and TLR2/6-mediated signaling (IC50 = 37.6/19.7 μM against 50 ng/mL Pam3CSK/Pam2CSK-induced reporter signal, respectively, using HEK293T TLR2/6 or TLR2/1 transfectants), while blocking only murine TLR2/1-, but not murine TLR2/6-, mediated signaling (1h 25-50 μM C29 treatment prior to 50 ng P3C/mL or 100 ng P2C/mL for 1h in murine macrophages), nor signaling induced by other TLR agonists and TNF-α.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Inhibition of TLR2 signaling by small molecule inhibitors targeting a pocket within the TLR2 TIR domain
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 112(17), 5455-5460 (2015)