PHR2889
Nitazoxanide Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
2-Amino-5-nitrothiazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1463971
família API
nitazoxanide
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
pf
195-200 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncc(s1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5)
chave InChI
MIHADVKEHAFNPG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)