Y0000837
Triamterene
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
triamterene
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(N)c2nc(-c3ccccc3)c(N)nc2n1
InChI
1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
chave InChI
FNYLWPVRPXGIIP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1G(6340)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)