T4143
Triamterene
≥99%
Sinônimo(s):
2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine
Ensaio
≥99%
solubilidade
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: soluble 1.2 mg/mL
DMSO: soluble 5.4 mg/mL
H2O: insoluble
originador
Wellspring
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(N)c2nc(-c3ccccc3)c(N)nc2n1
InChI
1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
chave InChI
FNYLWPVRPXGIIP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1G(6340)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?