PHR2014
Triamterene Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2,4,6-Triamino-5-nitrosopyrimidine, 2,4,6-triamino-5-nitrosopyrimidine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. N1000000
traceable to USP 1680018
família API
triamterene
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
chave InChI
XLQQJSWJHHKLOK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)