R0533
Rifapentine
Sinônimo(s):
3-(((4-cyclopentyl-1-piperazinyl)imino)methyl)rifamycin, Cyclopentylrifampicin, DL 473
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥93.5%
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Modo de ação
enzyme | inhibits
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N5(CCN(CC5)C6CCCC6)N=Cc1c2c(c3c(c4c(c(c3O)C)O[C@](O\C=C\C([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](\C=C\C=C(/C(=O)N2)\C)C)O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)(C4=O)C)c1O)O
InChI
1S/C47H64N4O12/c1-24-13-12-14-25(2)46(59)49-37-32(23-48-51-20-18-50(19-21-51)31-15-10-11-16-31)41(56)34-35(42(37)57)40(55)29(6)44-36(34)45(58)47(8,63-44)61-22-17-33(60-9)26(3)43(62-30(7)52)28(5)39(54)27(4)38(24)53/h12-14,17,22-24,26-28,31,33,38-39,43,53-57H,10-11,15-16,18-21H2,1-9H3,(H,49,59)/b13-12+,22-17+,25-14-,48-23?/t24-,26+,27+,28+,33?,38-,39+,43+,47-/m0/s1
chave InChI
WDZCUPBHRAEYDL-OABFQHKQSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?