R0900000
Rifamycin B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Rifamycin impurity A
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
rifamycin, rifampicin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1c2c(c3c(c4c(c(c3O)C)O[C@](O\C=C\[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](\C=C\C=C(/C1=O)\C)C)O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)(C4=O)C)c(c2)OCC(=O)O)O
InChI
1S/C39H49NO14/c1-17-11-10-12-18(2)38(49)40-24-15-26(51-16-27(42)43)28-29(34(24)47)33(46)22(6)36-30(28)37(48)39(8,54-36)52-14-13-25(50-9)19(3)35(53-23(7)41)21(5)32(45)20(4)31(17)44/h10-15,17,19-21,25,31-32,35,44-47H,16H2,1-9H3,(H,40,49)(H,42,43)/b11-10+,14-13+,18-12-/t17-,19+,20+,21+,25-,31-,32+,35+,39-/m0/s1
chave InChI
SQTCRTQCPJICLD-KTQDUKAHSA-N
Outras notas
produto relacionado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)