SML2837
Tizoxanide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide, 2-Hydroxy-N-(5-nitrothiazol-2-yl)benzamide, Desacetyl-NTZ, Desacetyl-nitazoxanide, NSC 697856, NTZ metabolite, Nitazoxanide metabolite, TIZ
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C(NC2=NC=C([N+]([O-])=O)S2)=O)C=CC=C1
InChI
1S/C10H7N3O4S/c14-7-4-2-1-3-6(7)9(15)12-10-11-5-8(18-10)13(16)17/h1-5,14H,(H,11,12,15)
chave InChI
FDTZUTSGGSRHQF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)