1045993
USP
Azathioprine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-amine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
azathioprine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1nc[n](c1N)C
InChI
1S/C4H6N4O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,5H2,1H3
chave InChI
GJVMTMXQJDQJSS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Azathioprine
- Azathioprine Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)