A1500000
Azathioprine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-(1-Methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thiopurine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
azathioprine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cn1cnc(c1Sc2ncnc3[nH]cnc23)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
chave InChI
LMEKQMALGUDUQG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PPAT(5471)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)