PHR2841
Azathioprine Related Compound A
Sinônimo(s):
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-amine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001240
traceable to USP 1045993
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
azathioprine
Formulário
solid
embalagem
pkg of 30 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1nc[n](c1N)C
InChI
1S/C4H6N4O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,5H2,1H3
chave InChI
GJVMTMXQJDQJSS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)