BP815
Bis-(1,7-dihydro-6H-purine)-6,6,-disulfide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6,6′-Dithiodi-9H-purine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Nível de qualidade
família API
azathioprine
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S(Sc3ncnc4nc[nH]c43)c1ncnc2nc[nH]c21
InChI
1S/C10H6N8S2/c1-11-5-7(13-1)15-3-17-9(5)19-20-10-6-8(14-2-12-6)16-4-18-10/h1-4H,(H,11,13,15,17)(H,12,14,16,18)
chave InChI
ULNKLXSTZWVSJH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)