1045938
USP
Azathioprine Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-[(1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)sulfanyl]-7H-purin-2-amine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
azathioprine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H8N8O2S/c1-16-3-13-6(17(18)19)8(16)20-7-4-5(12-2-11-4)14-9(10)15-7/h2-3H,1H3,(H3,10,11,12,14,15)
chave InChI
YFTWHEBLORWGNI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1