Key Documents
8.22194
Sigma-Aldrich
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
for synthesis
Sinônimo(s):
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H25ClN2O2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
396.91
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-001-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
forma
powder
potência
620 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
115 °C (decomposition)
temperatura de transição
flash point 122 °C
solubilidade
62.5 g/L
densidade volumétrica
310 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14+,19-,20+;;;/m0.../s1
chave InChI
MPQKYZPYCSTMEI-FXXIJDEQSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (calculated on dried substance): -258.0 - -245.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1