1026401
USP
Aminosalicylic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Aminosalicylic acid, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid, PAS
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
aminosalicylic acid
fabricante/nome comercial
USP
pf
135-145 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
chave InChI
WUBBRNOQWQTFEX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Carbon Molecular sieves (CMS) are a versatile range of adsorbents that can be tailored for specific applications. Supelco® scientists have been synthesizing synthetic CMS carbons for several decades, starting from tailoring of the starting polymers/copolymers, to modifying the final properties of the subsequent CMS carbon.