PHR1746
4-Aminosalicylic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
4-Aminosalicylic acid, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid, PAS
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1026401
família API
aminosalicylic acid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
135-145 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
chave InChI
WUBBRNOQWQTFEX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)