Documentos Principais
1012595
USP
Albumina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
rHSA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2936H4624N786O889S41
Número CAS:
Peso molecular:
66471.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
peso molecular
monomer ~67 kDa
66,438 Da
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
chave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Recombinant Albumin Human (rAlbumin Human or rHA) consists of three domains composed of 585 amino acids containing a single tryptophan (Trp214), one free thiol (Cys34), and 17 disulfide bridges. rAlbumin human USP reference standard is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Esta variante recombinante é recomendada para uso em pesquisa farmacológica de absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME); cultura celular; pesquisa de liberação de medicamento e criopreservação de células.
rAlbumin human USP reference standard suitable for use in specified USP compendial tests and assays.
It can be utilized to prepare the standard solution for peptide mapping of rAlbumin Human by Liquid chromatography coupled to a UV detector according to United States Pharmacopeia (USP) monograph
Ações bioquímicas/fisiológicas
As albuminas são proteínas monoméricas solúveis encontradas nos fluidos e tecidos corporais de animais e em algumas sementes de plantas. A albumina sérica funciona como proteína carreadora para esteroides, ácidos graxos e hormônios tiroidianos. As albuminas séricas também são vitais na regulação das pressões osmóticas coloidais do sangue.
Outras notas
Vide mais informações em albumina sérica humana.
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)