Key Documents
SAAR5824070
Sodium nitrite
univAR
About This Item
Fórmula linear:
NaNO2
Número CAS:
Peso molecular:
69.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
univAR
temperatura de autoignição
914 °F
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5824070EM)
pf
271 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
chave InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)