Documentos Principais
1.06609
Supelco
Sodium peroxidisulfate
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Sodium peroxidisulfate, Sodium persulfate, Peroxydisulfuric acid disodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na2O8S2
Número CAS:
Peso molecular:
238.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-892-1
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (iodometric)
Formulário
solid
potência
920 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
perda
≤0.05% loss on drying, 105 °C; 3 hours
pH
3.5-3.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubilidade
545 g/L
densidade
1.2 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1150 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
traços de cátion
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0001%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
chave InChI
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Ligação
Replaces: SX0703; SX0703-1
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.003 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.05 %
Cr (Chromium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.0001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Loss on drying (105 °C; 3 hours): ≤ 0.05 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1