Key Documents
SAAR4465085
Ácido nítrico
65%, univAR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HNO3
Número CAS:
Peso molecular:
63.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
univAR
Ensaio
65%
embalagem
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR4465085LC)
pkg of 25 L (SAAR4465085ME)
pb
120.5 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)