BP822
Nicotine impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(−)-Nicotine hydrogen tartrate salt dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nicotine
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc2c(cc1)O\C(=C3\C=C(C=CC\3=O)NC(=O)C(C)C)\N2
InChI
1S/C17H15ClN2O3/c1-9(2)16(22)19-11-4-5-14(21)12(8-11)17-20-13-7-10(18)3-6-15(13)23-17/h3-9,20H,1-2H3,(H,19,22)/b17-12-
chave InChI
YGMGVHYZWYRTJJ-ATVHPVEESA-N
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)