Y0001023
Nicotine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(−)-Nicotine hydrogen tartrate salt, (−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine (+)-bitartrate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nicotine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCC[C@H]1C2=CC=CN=C2.C
InChI
1S/C10H14N2.CH4/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1H4/t10-;/m0./s1
chave InChI
RYYKFQGHMYGLEL-PPHPATTJSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
289.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
143.2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)