1463360
USP
Nicotine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine N-oxide oxalate salt, (1RS,2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine 1-oxide oxalate, Nicotine 1′-N-oxide oxalate salt, Oxynicotine oxalate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nicotine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N]1(=O)([C@@H](CCC1)c2cnccc2)C
InChI
1S/C10H14N2O/c1-12(13)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12?/m0/s1
chave InChI
RWFBQHICRCUQJJ-NUHJPDEHSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Nicotine Polacrilex
- Nicotine
- Nicotine Transdermal System
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)