PHR3064
Nicotine Related Compound G
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Anabasine, (S)-3-(Piperidin-2-yl)pyridine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1463382
família API
nicotine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1[C@@H](CCCC1)c2cnccc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2/t10-/m0/s1
chave InChI
MTXSIJUGVMTTMU-JTQLQIEISA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
93.00 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)