1463359
USP
Nicotine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine fumarate salt, 3-(1-Pyrrolin-2-yl)pyridine, Myosmine fumarate fumarate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nicotine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1=C(CCC1)c2cnccc2
InChI
1S/C9H10N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6H2
chave InChI
DPNGWXJMIILTBS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Nicotine
- Nicotine Polacrilex
- Nicotine Transdermal System
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)