Documentos
613223
Supelco
Nicotine solution
NMR reference standard, 20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05 %, CFCl3 0.4 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N2
Peso molecular:
162.23
Código UNSPSC:
12142201
NACRES:
NA.24
grau
NMR reference standard
analytical standard
composição
CFCl3, 0.4%
TMS, 0.05%
concentração
20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
5 mm × 8 in.
formato
single component solution
Categorias relacionadas
Descrição geral
NMR reference standard (20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05%, CFCl3 0.4%) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
Quantidade
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Nicotinamide BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sigma-Aldrich
N0636
Nicotinamide